Merck
Z743667
Tough-Tags for PCR tubes, Teeny
white, L × W 0.94 in. × 0.5 in., roll of 1500
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1500 EA
¥7,341
¥7,341
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1500 EA
¥7,341
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥7,341
Check Cart for Availability
包装
roll of 1500
メーカー/製品名
Diversified Biotech THER-1094
テクニック
PCR: suitable
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
white
関連するカテゴリー
詳細
Laboratory labels formatted for handwriting. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents, making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)