Merck
Z665533
Hettich® 遠心分離機ローター
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 12 place, to hold, 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
to hold 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1628
パラメーター
2,683 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)