Merck
Z657859
Hettich® 遠心分離バケット
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1494 and 1724
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 12 x 1.1 - 7 mL tubes
Holds 2 x 25 mL tubes
Holds 30 x 0.4 mL tubes
Holds 5 x 4 - 10 mL tubes
Holds 6 x 9 - 15 mL tubes
Holds 9 x 1.5 - 2 mL tubes
メーカー/製品名
Hettich 1427
利用可能性
available only in EU
not available in USA and Canada
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 1494(Z731773)と1724(Z657840)ローターと互換性があります。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)