Merck
Z654736
Hettich® Universal 320/320R遠心分離機
UNIVERSAL 320R, AC/DC input 240 V AC
別名:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.78
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
, EuroPlug
, UK plug
200 - 240 V AC, Schuko plug
特徴
CE compliant
cooling
refrigerated
メーカー/製品名
Hettich 1406
パラメーター
temp. range at -20-40 °C
16000 rpm
24900 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
H × W × D
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
重量
52 kg (114.5 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 標準容量ユニバーサルベンチトップ型遠心分離機
  • 非冷蔵型(320)および冷蔵型(320R)があります
  • 容量:4 x 200 mL(スイングアウト)/6x94 mL
  • 最大RPM/RCF:15,000/21,382(固定角)
  • 温度範囲(320R):-20°C~+4°C
  • 防音技術
  • 落下防止付きプッシュボタン開閉蓋
  • 10ユーザーまで設定可能
  • CE対応
専門的なアプリケーションが可能:
  • 最大8つのスライドキャリアーによる細胞診
  • マイクロタイターおよびディープウェルプレート
注記:UNIVERSAL 320遠心分離機は、優れた性能の装置であるとともに、実質的にすべての臨床的または研究用途に対応できるアクセサリを取り揃えております。さらに、UNIVERSAL 320/320R遠心分離機は、標準アプリケーションにも特殊なアプリケーションにも使用できることから、汎用的なだけでなくコスト削減となり、またラボのスペースを考慮した省スペース型です。
ローターや他の遠心分離用アクセサリは別売りです。
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)