Merck
Z641243
BRAND® centrifuge tube caps
for 26 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,289
¥3,289
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,289
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥3,289
Check Cart for Availability
物質
polyethylene
特徴
for 26 mL tubes
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our caps for PP centrifuge tubes are made from high-quality polethylene (PE), ensuring a secure fit and reliable sealing.
その他情報
BR115368 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)