Merck
Z637424
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, conical bottom
別名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥63,610
¥63,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥63,610
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.43
¥63,610
Check Cart for Availability
物質
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations up to 1 mL
包装
pack of 1,000 ea
メーカー/製品名
BRAND 780712
パラメーター
-196-121 °C temp. range
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
1.5 mL
チューブ直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With frosted marking area. Available separately: colored cap inserts (PP) for identification.
アプリケーション
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal is suitable for storing gaseous liquid nitrogen.
特徴および利点
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal has the following features and benefits:
  • The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
  • The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
  • Contains a matte label field.
  • Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
  • Autoclave-friendly
その他情報
BR780712 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)