詳細
- Axygen® microcentrifuge tube features a screw cap for an efficient seal.
- The screw cap O-rings protects sample from spilling, cross-contamination and evaporation.
- The tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)