Z637416
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, self-standing bottom
別名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥63,610
¥63,610
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥63,610
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.11
¥63,610
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
self-standing bottom
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
graduations up to 1 mL
graduations
包装
pack of 1,000
メーカー/製品名
BRAND 780711
パラメーター
-196-121 °C temp. range
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
1.5 mL
チューブ直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With frosted marking area. Available separately: colored cap inserts (PP) for identification.
アプリケーション
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal is suitable for storing gaseous liquid nitrogen.
特徴および利点
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal has the following features and benefits:
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
その他情報
BR780711 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック