物質
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations: no
包装
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
メーカー/製品名
Greiner 682201
テクニック
PCR: suitable
キャップ直径
8.1 mm
キャパシティ
0.5 mL
直径
7.2 mm
適合性
suitable for (PCR applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner PCR用チューブの壁は薄くできているため、サーマルサイクラーのブロックと反応混合物の間の熱移動が促進されます。これらのPCR用チューブは、RNase/DNaseを含有しないことが保証されており、発熱性物質も含有しません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)