Merck
Z606634
Eppendorf® PCR クーラー(96 well plates および PCRチューブ用冷温保存システム)
PCR cooler for 0.2 mL and 0.5 mL reaction tubes/PCR tubes, tube strips and 96 well PCR plates, pink, 1/cs
別名:
PCRラック, チューブラック, 卓上冷却機
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.22
物質
pink plate
pink wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
temperature safety is indicated by color change when temperature is exceeded: violet or dark blue when ice cold, pink or light blue above 7°C
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Eppendorf® 022510541
Eppendorf® 3881 000.023
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
pink
適合性
suitable for (protection, transport and storage of sensitive samples, as well as for safely stopping reactions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf PCR Coolerは、サンプルを1時間以上0°Cに維持し(-20°Cで2時間、予冷した場合)、そして温度が7°Cを超えると変色します。PCR Coolerは、アイスバスより優れ、取り扱いが簡単で、場所をとらず、コンタミネーションの危険がないため、PCR反応液の調製に最適です。 1つのチューブの温度は、個々の穴の色によって示されますさらに、特別に開発された円錐状の輪郭により、サンプルは凍結しません。
注:PCR Coolerは、色が紫からピンクに、または暗青色から淡青色に変わって7°Cの温度上限をいつ超えたかを示します。
用途:反応しやすいサンプルの保護、輸送、および保管、ならびに反応の安全な停止。
製品の特長:
  • サンプルを、1時間以上、0°Cに確実に冷却します*
  • 温度安全性は、温度が超過した際の色変化により(氷温で紫または暗青色に、7°C超でピンクまたは淡青色)表示されます
  • 省スペース
  • アイスバスより優れ、汚染の心配がありません
  • 特別な円錐状の輪郭により、サンプルは凍結しません
  • 個々のウェルの温度をその色により表示されます
  • 0.2 mLおよび0.5 mL反応チューブ/PCRチューブ、チューブストリップ、およびPCRプレート96用
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG