スキップする
C2437
Nalgene® ラブトップクーラー
−20°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
別名:
PCR増幅ワークステーション, PCR増幅冷却器
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥42,200
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5115-0012
Feature:
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
Packaging:
pack of 1 ea
¥42,200
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5115-0012
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
weight
1.5 lb
General description
12本のマイクロチューブを室温で最長1時間、−15℃未満に保ちます。
耐久性ポリカーボネートで成形されており、無毒性の凍結可能なゲルが充填されています。試薬や酵素を保冷するためのアイスバスケットの代替として便利です。重要なサンプルをフリーザー内の温度変化から保護することもできます。
蓋がドーム型ですので、背の高いスクリューキャップマイクロチューブも保存できます。サンプルの識別のため、蓋の表面は格子付きで書き込めるようになっています。積み重ねも可能です。
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z359076Z370509C2312
description
−20°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
description
0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
description
0°C Labtop cooler, clear lid
description
−20°C Labtop cooler, gel-filled lid
feature
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
feature
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
feature
-
feature
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
manufacturer/tradename
Nalgene 5115-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1300
manufacturer/tradename
Nalgene® 5115-0032
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
weight
1.5 lb
weight
-
weight
-
weight
-
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)