Merck
Z376752
Greiner Lumox culture dish
size 50 mm, hydrophobic
別名:
培養皿, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥94,340
¥94,340
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥94,340
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
¥94,340
出荷予定日2025年4月27日
物質
round
無菌性
sterile
包装
pkg of 5
メーカー/製品名
Greiner 9607 7305
H
12 mm
サイズ
50 mm
表面積
20 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Previously known as petriPERM culture dishes, this dish has a gas-permeable base allowing cells to grow faster at the gas/liquid interface. With ordinary plates, the medium forms a barrier to gas diffusion, limiting cell growth. The base-membrane is crystal clear, UV transparent and does not fluoresce. Cells grown on the membrane can be stained in place or the membrane can be cut for staining, documentation or other applications.
法的情報
Lumox is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)