Merck
Z368202
Eppendorf® centrifugal vacuum concentrator
Complete Model 5301, AC/DC input 220 V AC, 50 - 60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
メーカー/製品名
Eppendorf®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水性およびアルコール性溶液を、マイクロチューブコンテナーに入れたまま素早く清潔に濃縮します。このユニットは、遠心分離によって突沸と発泡を防ぎながら、穏やかに加熱・真空化して溶媒を蒸発させます。4つの温度設定(常温、30、45、および60°C)によって様々なサンプルを処理できます。遠心分離機がオフになる前に、真空が自動的に解除されます。1.5~2 mL管の48本掛けローターと0.5 mL管の72本掛けローターを2つ積み重ねてスループットを2倍にできます。
Complete system includes solvent-resistant PTFE vacuum pump, vapor trap, and rotor for 48 × 1.5-2 mL tubes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)