¥30,310
出荷可能日2025年4月15日詳細
おすすめの製品
詳細
Dimensions: 152mm (6" x 6"). Packed in a sealed bag with 3 inner bags that can be resealed. Each bag holds 12 squares.
Sterile, 100% cotton material
Sterile, 100% cotton material
- Highly porous, twill-lined velveteen squares
- Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
- Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
包装
ジップロックバックに包装されています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ