Merck
R2383
Sigma-Aldrich
レプリカプレーター、96ウェルプレート用
8 × 6 Array
別名:
96-well plate replicator, Microplate replicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
anodized aluminum handle
stainless steel
無菌性
non-sterile
サイズ
96 wells
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
突起物の長さは3/4インチ(19.05mm)、直径は0.125インチ(3.175mm)です。各デバイスには、レプリカプレートの方向を明確にするために、左上隅に半円形の突起物があります。その他の突起物は円形です。
アプリケーション
96穴マルチウェルプレートの細菌コロニーを寒天培地やニトロセルロース膜に効率的に移すために使用します。
文書ライブラリにアクセスする
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus