Merck
Z363391
Sigma-Aldrich
Scienceware®レプリカプレーター、培養プレート用
pkg of 1 ea
別名:
culture replicator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,600
¥26,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,600
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
¥26,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37848-0000
none
関連するカテゴリー
詳細
培養プレート間の微生物のコロニーの移動用。コロニーを含むペトリ皿をひっくり返し、コットンベルベットに接触するように押し下げた後、取り外します。抗生物質が添加されていたり特定の代謝産物が含まれていないような新鮮なペトリ皿をコットンベルベットに接触させると、コロニーはプレート表面と同じパターンで播種されます。
使用する都度、アルコールまたは1:200の塩素漂白剤で簡単にすすいで消毒してください。90 mm~100 mmのサイズのペトリ皿で使用するために設計されています。寸法:リングは直径102 mm。PVCシリンダーは高さ69 mm。1袋にコットンベルベット角型12枚入り。
アプリケーション
滅菌コットンベルベット角型(150 × 150 mm)は、固体PVCシリンダー上に掛けられ、アルミニウムリングで固定されます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Replica plating and indirect selection of bacterial mutants.
J LEDERBERG et al.
Journal of bacteriology, 63(3), 399-406 (1952-03-01)