Merck
Z363367
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 16 mm L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,670
¥3,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,670
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
¥3,670
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37736-0006
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 60 mm dishes
アプリケーション
For inoculating petri dishes
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)