Merck
Z360422
Desiccator plate
diam. 230 mm, 24 holes
別名:
perforated plate, sample support plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,050
6 EA
¥111,300
¥25,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,050
6 EA
¥111,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥25,050
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Nalgene® 5312-0230
外径
230 mm
直径
230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
このデシケータープレートは、陶器のプレートより耐熱衝撃性が高くなっています。これは火炎仕上げ表面を持ち、淡緑色のセラミックを金属コアに結合して不活性と耐食性を得ています。番号を振った4分円にマークが付いており、るつぼ、秤量瓶、およびその他のコンテナーの場所を簡単に見つけることができます。D2547、Z354074、D2797などのNalgeneデシケーターで使用することをお勧めします。
中心の穴は直径7/8インチ(22.225mm)です。プレートには24個の穴が開いています。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)