Merck
Z119016
Sigma-Aldrich
Scienceware® 真空デシケーター
flange O.D. × I.D. 230 mm × 197 mm
別名:
Desiccator, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
eCl@ss:
32040700
NACRES:
NB.43
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F42020-0000
クリアランス
157 mm
フランジ外径 × 内径
230 mm × 197 mm
プレート直径
190 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sciencewareの真空デシケーターは独特の形状をしており、ベンチトップをすっきりさせたままでさらに多くの、またはさらに大きな内容物を収納できる最大の余裕を内部に持っています。厚い壁により頑丈な防砕性ユニットが確保され、真空状態を維持する、または真空でなくともシールを維持します。付属のポリプロピレン製ストップコック(PTFE製プラグ)には、視認性の高い赤色ハンドルおよび内径1/4インチ(6.4 mm)の真空チューブに適合するホース接続口があります。
最上部は、その中央部にあるリブ付き大型ノブで持ち上げて外すことができます。ネオプレン製Oリングにより、グリースなしでしっかりシールできます。グリースを塗布しても影響ありません。厚さが1/8インチ(3.2 mm)の硬質ポリプロピレン製穴開きプレートは取り外しでき、必要に応じて下部に予備の乾燥剤を収容するスペースを残しながら内容物を支持します。
  • 設置面積は小さいにもかかわらず、内部容量は代表的なドーム型デシケーターより13%大きくなっています
  • ガラス様に透明な、防砕性を持つポリカーボネート製の上部から、内容物を邪魔されずに見ることができます
  • ポリプロピレン製の下部は化学薬品耐性に優れ、磁器製プレート上に白熱るつぼを載せて使用できます
  • PTFE製プラグ付きのポリプロピレン製ストップコックで空気流を制御し、真空をゆっくり解除します
  • 真空グリースの必要なく、室温で29.9インチ(759 mm)Hgの真空を24時間保持できます
  • 有機溶剤および蒸気には適合しません
  • 部品は、15 psiで20分間121ºCでオートクレーブ可能です。真空グリースを塗布した全ての部品は、再塗布する必要があります。(ストップコック)
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca Soffe et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(34), e2002035-e2002035 (2020-07-24)
"After a certain high level of technical skill is achieved, science and art tend to coalesce in aesthetics, plasticity, and form. The greatest scientists are always artists as well." said Albert Einstein. Currently, photographic images bridge the gap between microfluidic/lab-on-a-chip
Rebecca Soffe et al.
PloS one, 14(6), e0218102-e0218102 (2019-06-07)
Artificial surfaces are routinely used instead of leaves to enable a reductionist approach in phyllosphere microbiology, the study of microorganisms residing on plant leaf surfaces. Commonly used artificial surfaces include, flat surfaces, such as metal and nutrient agar, and microstructured
Akio Suzuki et al.
PloS one, 14(6), e0217944-e0217944 (2019-06-07)
Anti-prion protein (PrP) monoclonal antibody 132, which recognizes mouse PrP amino acids 119-127, enables us to reliably detect abnormal isoform prion protein (PrPSc) in cells or frozen tissue sections by immunofluorescence assay, although treatment with guanidinium salts is a prerequisite.