¥33,920
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
with knob lid
メーカー/製品名
BRAND 65031
公称直径 × 外径 × H
150 mm × 215 mm × 233 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック