Z326860
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
別名:
Volumetric Flask with Glass Stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥10,050
¥10,050
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥10,050
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥10,050
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
glass stopper
ジョイント
joint: ST/NS neck10/19
無菌性
non-sterile
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND 37257
容積測定範囲
20 mL, accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メスフラスコ。DIN ISO 1042準拠。クラスA適合性認証済み。DURAN製®、較正済み(TC、IN)。ガラス栓付き。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37257 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)