¥46,190
出荷予定日2025年5月23日
おすすめの製品
物質
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
認証
according to DIN 12 700-3
特徴
subdivision 0.02 mL
メーカー/製品名
BRAND 13844
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
L
~800 mm
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
その他情報
BR13844 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)