Merck
Z330353
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 50 mL
別名:
dropping bottle, dropping bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
ジョイント
joint threaded neck
特徴
with cap
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 125328
キャパシティ
50 mL
直径× H
43 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
その他情報
BR125328 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG