アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
InChI Key
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554), GABRB1(2560), GABRG2(2566)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
Z0502-VAR:
Z0502-BULK:
Z0502-50MG:4548173292960
Z0502-SMPL:
Z0502-10MG:4548173292953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)