Z0377
Anti-Zyxin antibody, Mouse monoclonal
clone ZOL301, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-ESP-2, Anti-HED-2
サイズを選択してください
¥101,000
サイズを選択してください
About This Item
¥101,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ZOL301, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 82-84 kDa
交差性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Western blotting
- Immunofluorescence staining[1]
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
Z0377-BULK:
Z0377-200UL:
Z0377-VAR:
Z0377-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)