Merck
すべての画像(20)
主要文書
安全性情報
ZRB1408
Sigma-Aldrich
抗ザイキシン(Zyxin)抗体 クローン2F17 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ザイキシン(Zyxin)-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥23,460
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 61.28 kDa
observed mol wt ~75 kDa
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2F17は、ザイキシンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端半分における20アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトザイキシンのC末端半分における20アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH/3T3細胞溶解物中のザイキシンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト子宮およびヒト前立腺組織片のザイキシンを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa、HUVECおよびA431細胞のザイキシンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ザイキシン(Zyxin) クローン2F17 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1408)は、ザイキシンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ザイキシン(Zyxin)(UniProt:Q15942、別名:ザイキシン2)は、ヒトにおいてZYX遺伝子(Gene ID:7791)によってコードされています。ザイキシンは、広範に発現し、細胞接着、細胞運動性およびシグナル伝達に関係する、進化的に保存されたLIMドメインタンパク質です。細胞接着部位、特にアクチンフィラメント端が細胞膜に隣接する部位に集中する接着斑タンパク質として作用し、アクチン骨格を細胞膜に結合させると考えられています。アクチンフィラメントに直接結合しませんが、細胞骨格制御因子のEnabled(Ena)/血管拡張因子刺激リン酸化タンパク質(VASP)ファミリーのメンバーと会合することで、アクチン会合に導き、細胞骨格の動力学およびシグナル伝達において役割を担うことが報告されています。ザイキシンは、ザイキシン-VASP複合体の負の調節因子として作用する3つのLIM亜鉛結合ドメイン(aa 384-443、444-503および504-570)を有します。また、Ena/VASPタンパク質と直接相互作用することが知られる、4つのプロリンリッチリピート(aa 64-77、94-108、115-121および127-137)を有します。ザイキシンの低下によって、機械刺激応答の張力繊維肥厚化が不能となります。ザイキシン活性は、そのリン酸化によって制御されています。ザイキシンのセリン142でのリン酸化によって、C末端LIMドメインへのacinus-Sのアクセスが増加することが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Hoffman LM et al (2003).Mol.Cell Biol. 23(1); 70-79; Yoshigi et al (2005).J. Cell Biol. 171(2), 209-215; Chan CB., et al. (2007).Cell Death Differ.14(9); 1688-1699; Moody JD et al. (2009).Biochem.Biophys.Res. Commun.378(3), 625-628)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1408-4X25UL:
ZRB1408-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oleg Dobrokhotov et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 728383-728383 (2021-12-04)
Actomyosin contractility regulates various cellular processes including proliferation and differentiation while dysregulation of actomyosin activity contributes to cancer development and progression. Previously, we have reported that actomyosin-generated tension at adherens junctions is required for cell density-dependent inhibition of proliferation of