分子量
antigen ~65 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HEK-293 cells co-transfected with human YAP1 and c-Abl
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells co-transfected with human YAP1 and human c-Abl
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr357)
遺伝子情報
chicken ... YAP1(396171)
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Anti-phospho-YAP1 pTyr357 antibody is specific for human phospho-YAP1 pTyr357. The product may react with chicken and mouse phospho-YAP1 pTyr357. In immunoblotting, staining of the phospho-YAP1 (pTyr357) band is specifically inhibited by the immunizing peptide; but no inhibition is observed with the unmodified peptide.
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y4645-BULK:
Y4645-200UL:
Y4645-VAR:
Y4645-100UL:
Y4645-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)