WH0064746M1
Monoclonal Anti-ACBD3 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-GCP60, Anti-GOCAP1, Anti-GOLPH1, Anti-PAP7, Anti-acyl-Coenzyme A binding domain containing 3
サイズを選択してください
¥81,000
出荷予定日2025年4月18日
サイズを選択してください
About This Item
¥81,000
出荷予定日2025年4月18日
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACBD3(64746)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
Sequence
RRLEQRWGFGLEELYGLALRFFKEKDGKAFHPTYEEKLKLVALHKQVLMGPYNPDTCPEVGFFDVLGNDRRREWAALGNMSKEDAMVEFVKLLNRCCHL
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0064746M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ