SAB3500458
Anti-PLEKHM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-AP162, Anti-B2, Anti-OPTB6, Anti-Pleckstrin homolog domain containing family M member 1
サイズを選択してください
¥63,150
サイズを選択してください
About This Item
¥63,150
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLEKHM1(9842)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連事項
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ