WH0055624M7
Monoclonal Anti-POMGNT1 antibody produced in mouse
clone 6C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DKFZp761B182, Anti-FLJ20277, Anti-GnTI.2, Anti-MEB, Anti-MGAT1.2, Anti-protein O-linked mannose beta1,2-N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POMGNT1(55624)
詳細
免疫原
Sequence
FGEKHSKSPALSSWGDPVLLKTDVPLSSAEEAECHWADTELNRRRRRFCSKVEGYGSVCSCKDPTPIEFSPDPLPDNKVLNVPVAVIAGNRPNYLYRM
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0055624M7-100UG:
試験成績書(COA)