WH0006932M1
Monoclonal Anti-TCF7 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-MGC47735, Anti-TCF1, Anti-transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box)
サイズを選択してください
¥68,850
サイズを選択してください
About This Item
¥68,850
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCF7(6932)
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | WH0006938M1 | SAB2102397 | SAB1404454 |
---|---|---|---|
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Gene Information human ... TCF7(6932) | Gene Information human ... TCF12(6938) | Gene Information human ... TCF7L2(6934) | Gene Information human ... TCF7L2(6934) |
biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
clone 1D2, monoclonal | clone 2E9, monoclonal | clone polyclonal | clone 3A4, monoclonal |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
免疫原
Sequence
VIAECTLKESAAINQILGRRWHALSREEQAKYYELARKERQLHMQLYPGWSARDNYGKKKRRSREKHQESTTGGKRNAFGTYPEKAAAPAPFLPMTVL
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006932M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ