Merck
すべての画像(21)
資料
安全性情報
ZRB1014
Sigma-Aldrich
抗Rb抗体 クローン2M15 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Rb, p105-Rb, p110-RB1, pRb, pp110, 網膜芽細胞腫関連タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2M15, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 106.16 kDa
observed mol wt 120 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RB1(5925)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2M15は網膜芽細胞腫関連タンパク質(Rb)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト網膜芽細胞腫関連タンパク質(Rb)のC末端領域に由来する158個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLaおよびNIH3T3細胞ライセート中のRb(網膜芽細胞腫関連タンパク質)が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HepG2、およびNIH3T3細胞のRb(網膜芽細胞腫関連タンパク質)が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃組織切片のRb(網膜芽細胞腫関連タンパク質)が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいて組換えRb(網膜芽細胞腫関連タンパク質)と結合し、KD値は2.6 x 10^(-7)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Rb クローン2M15 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1014)は、網膜芽細胞腫関連タンパク質を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
網膜芽細胞腫関連タンパク質1(UniProt:P06400;p105-Rb、p110-RB1、pRb、Rb、pp110としても知られる)は、ヒトのRB1遺伝子(Gene ID:5925)によってコードされています。網膜芽細胞腫(Rb)タンパク質は細胞周期の負の制御因子として働き、G1期からS期への細胞の移行を制御します。細胞分裂への移行に重要な制御因子であり、腫瘍抑制因子として働きます。E2F1標的遺伝子の転写抑制因子として作用します。低リン酸化活性状態ではE2F1と相互作用して転写活性を抑制し、細胞周期を停止させます。 Rbタンパク質上の数個のセリンおよびトレオニン残基のリン酸化によってRbタンパク質の作用は制御されます。リン酸化Rbタンパク質は、G1からS期への移行を可能にする転写因子を隔離します。Rbタンパク質はCDK6およびCDK4によりリン酸化され、続いてG1期にRbタンパク質のセリン567がCDK2によりリン酸化されてE2F1が放出され、細胞増殖が活発になります。後期M期に脱リン酸化されます。トレオニン821および826のリン酸化は、C末端ドメインとポケットドメイン(aa373-771)との相互作用を促進し、それによってヘテロ二量体のE2F/DP転写因子複合体との相互作用を阻害します。 Rb1遺伝子の変異は、網膜の核層から発生する悪性腫瘍である小児網膜芽細胞腫を引き起こすことが知られています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1014-4X25UL:
ZRB1014-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.