Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
WH0005870M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB6A antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-RAB6, Anti-RAB6A, member RAS oncogene family, Anti-RAB6A’, Anti-RAB6B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB6A(5870)
関連するカテゴリー
免疫原
RAB6A (AAH03617, 109 a.a. ~ 208 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DDVRTERGSDVIIMLVGNKTDLADKRQVSIEEGERKAKELNVMFIETSAKAGYNVKQLFRRVAAALPGMESTQDRSREDMIDIKLEKPQEQPVSEGGCSC
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0005870M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linda Melzer et al.
Cells, 10(1) (2021-01-21)
Astrocytes contribute to many higher brain functions. A key mechanism in glia-to-neuron signalling is vesicular exocytosis; however, the identity of exocytosis organelles remains a matter of debate. Since vesicles derived from the trans-Golgi network (TGN) are not considered in this