安全性情報
WH0000873M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBR1 antibody produced in mouse
clone 4D12-1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗CBR抗体, 抗hCBR1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D12-1G8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBR1(873)
詳細
Carbonyl reductase is one of several monomeric, NADPH-dependent oxidoreductases having wide specificity for carbonyl compounds. This enzyme is widely distributed in human tissues. Another carbonyl reductase gene, CRB3, lies close to this gene on chromosome 21q. (provided by RefSeq)
免疫原
CBR1 (AAH02511.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSGIHVALVTGGNKGIGLAIVRDLCRLFSGDVVLTARDVTRGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLDVLVNNAGIAFKVADPTPFHIQAEVTMKTNFFGTRDVCTELLPLIKPQGRVVNVSSIMSVRALKSCSPELQQKFRSETITEEELVGLMNKFVEDTKKGVHQKEGWPSSAYGVTKIGVTVLSRIHARKLSEQRKGDKILLNACCPGWVRTDMAGPKATKSPEEGAETPVYLALLPPDAEGPHGQFVSEKRVEQW
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0000873M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)