Merck
Z562769
Wilmad® NMRチューブ, 直径5 mm, エコノミー
frequency 600 MHz, L 7 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-1241-7
パラメーター
600 MHz frequency
L
7 in.
キャンバー
3.8 μm
同心性
3.8 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.43 mm , N51A glass
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップを含みます。
チューブは丸底であり、サンプルにラベル表示するためのサンドブラスト処理された記入箇所を備えます。長さ9インチのチューブは標準作成用であり、またチップオフ・マニホールドと併用されます。ディスポーザブルなWilmad NMRエコノミーチューブは、高スループットNMR分光法で使用するのに最適です。(すべてのエコノミーチューブはキャップを備えています)
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries