Merck
V3877
Sigma-Aldrich
4-ビニルピリジン
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N
CAS番号:
分子量:
105.14
Beilstein:
104506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
含みます
100 ppm hydroquinone
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
62-65 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
InChI Key
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for the modification of cysteine.
以下による置換
文書ライブラリにアクセスする
Amino acid analysis.
J Ozols
Methods in enzymology, 182, 587-601 (1990-01-01)
Jong Hyun Kim et al.
ACS nano, 10(3), 3342-3355 (2016-02-24)
Although previous studies suggest that nanotopographical features influence properties and behaviors of stem cells, only a few studies have attempted to derive clinically useful somatic cells from human pluripotent stem cells using nanopatterned surfaces. In the present study, we report
Single hydrolysis method for all amino acids, including cysteine and tryptophan.
A S Inglis
Methods in enzymology, 91, 26-36 (1983-01-01)