抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 65 kDa
化学種の反応性
rat
テクニック
western blot: 1:2,000 using synaptic vesicle (SV) fraction of rat brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC17A6(57084)
mouse ... Slc17a6(140919)
rat ... Slc17a6(84487)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blot
- immunolabelling.
- immunohistochemistry.
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
V2514-BULK:
V2514-200UL:
V2514-VAR:
試験成績書(COA)