Merck
UC602
Sigma-Aldrich
フェニル-d5-7-ヒドロキシワルファリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥164,100
10 MG
¥293,300
¥164,100
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥164,100
10 MG
¥293,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H11D5O5
CAS番号:
分子量:
329.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥164,100
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
white
mp
201-203 °C
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CC(C)=O)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
SKFYEJMLNMTTJA-VIQYUKPQSA-N
アプリケーション
7-ヒドロキシワルファリン内部標準物質です。
生物化学的/生理学的作用
ワルファリンの標識代謝物です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
UC602-5MG:
UC602-VAR:
UC602-BULK:
UC602-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mika Kosaka et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 48(8), 655-661 (2020-06-03)
Pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine dimer (PBD) has shown broad antitumor properties and potential as a therapeutic agent for cancers. During a routine drug-drug interaction assessment, it was found that PBD is a reversible inhibitor of CYP2C8 (IC50 = 1.1 µM) but not CYP1A2
Yoshiya Yamamura et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 233, 105792-105792 (2021-03-05)
Although anticoagulant rodenticides (ARs) are effectively used for the control of invasive rodents, nontarget species are also frequently exposed to ARs and secondary poisonings occur widely. However, little data is available on the effects of ARs, especially on marine organisms.
Bianca M Liederer et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 49(9), 1063-1077 (2018-09-28)
GNE-617 (N-(4-((3,5-difluorophenyl)sulfonyl)benzyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide) is a potent, selective nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) inhibitor being explored as a potential treatment for human cancers. Plasma clearance was low in monkeys and dogs (9.14 mL min-1 kg-1 and 4.62 mL min-1 kg-1, respectively) and moderate in mice and rats (36.4 mL