リコンビナント
expressed in E. coli
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤1.0 ng/mL ED50
分子量
predicted mol wt ~16 kDa
保管条件
OK to freeze
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
≤1.0 EU/μg endotoxin
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(C(=NC(CCC(=N)O)C(=NCC(=NC(CO)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CCC(=N)O)C(=NC(CC(=O)O)C(=NC(CCSC)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=NC(CCC(=N)O)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CC(=O)O)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=NCC(=NC(CS)C(=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)N
InChI
1S/C87H138N22O28S2/c1-41(2)27-48(88)72(121)97-50(18-21-65(89)112)73(122)93-36-68(115)95-61(38-110)84(133)104-54(28-42(3)4)77(126)98-52(20-23-67(91)114)75(124)106-59(33-70(117)118)82(131)100-53(24-26-139-11)76(125)102-55(29-43(5)6)78(127)105-58(32-46-35-92-49-16-13-12-15-47(46)49)81(130)99-51(19-22-66(90)113)74(123)101-56(30-44(7)8)79(128)107-60(34-71(119)120)83(132)103-57(31-45(9)10)80(129)108-62(39-111)86(135)109-25-14-17-64(109)85(134)94-37-69(116)96-63(40-138)87(136)137/h12-13,15-16,35,41-45,48,50-64,92,110-111,138H,14,17-34,36-40,88H2,1-11H3,(H2,89,112)(H2,90,113)(H2,91,114)(H,93,122)(H,94,134)(H,95,115)(H,96,116)(H,97,121)(H,98,126)(H,99,130)(H,100,131)(H,101,123)(H,102,125)(H,103,132)(H,104,133)(H,105,127)(H,106,124)(H,107,128)(H,108,129)(H,117,118)(H,119,120)(H,136,137)/t48-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-/m0/s1
InChI Key
NRYBAZVQPHGZNS-ZSOCWYAHSA-N
遺伝子情報
mouse ... Lep(16846)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
レプチンのヒト・マウス間の配列同一性は約84%です。
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3772-1MG:
L3772-VAR:
L3772-1MG-PW:
L3772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lipid Induced Insulin Resistance