Merck
UC169
Sigma-Aldrich
ヒドロキシブフラロール マレイン酸塩
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO3 · C4H4O4
分子量:
393.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
mp
159-160.5 °C
溶解性
H2O: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒドロキシブフラロールマレイン酸塩は、ブフラロールの代謝アッセイに使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ブフラロ-ルの代謝産物です。ミクロソ-ム酸化の生成物です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
ヒドロキシブフラロールマレイン酸塩は、水溶性です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
UC169-BULK:
UC169-VAR:
UC169-5MG:
UC169-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)