由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
ethanol solution
テクニック
immunofluorescence: suitable
溶解性
DMSO: soluble 25 mg/mL
DMF: soluble 50 mg/mL
aqueous buffer: slightly soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(30)32-26-22-20-25-21-23-29(31)33-27(25)24-26/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-24H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
SFTGFGOBCQCZDY-DOFZRALJSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U0383-BULK:
U0383-10MG:
U0383-VAR:
U0383-10MG-PW:
試験成績書(COA)