Merck
TTR013
Sigma-Aldrich
Argentaffin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing argentaffin granules
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥49,900
¥49,900
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥49,900
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
¥49,900
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
由来生物
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of human intestine containing argentaffin granules. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
構成
Box contains 24 slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)