Merck
TTR014
Sigma-Aldrich
Melanin TISSUE-TROL Control Slides
from human skin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
由来生物
human skin
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR014-25EA:
TTR014-BULK:
TTR014-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2