Merck
TMO3665-0100
Nalgene® economy graduated cylinder
PMP, volume 100 mL, case of 12 ea
別名:
PMP graduated cylinder, PMP graduated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EACH
¥21,750
¥21,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EACH
¥21,750
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥21,750
Check Cart for Availability
物質
PMP
包装
case of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3665-0100
キャパシティ
100 mL
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)