Merck
TMO2425-0500
Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
low-density polyethylene, bottle volume 500 mL, assorted, case of 20 ea
別名:
Nalgene bottle, plastic bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EACH
¥31,450
¥31,450
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EACH
¥31,450
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥31,450
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
narrow-mouth
包装
case of 20 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2425-0500
ボトルの容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)