Merck
Z423092
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Acetone
別名:
lab bottles, safety bottles, wash bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥10,930
¥10,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥10,930
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
¥10,930
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
特徴
with cap
包装
pack of 6 bottles
メーカー/製品名
Bel-Art F11646-0622
キャパシティ
500 mL
opaque
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
特徴および利点
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)