Merck
TMO150200
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 12, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
別名:
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
75 EACH
¥43,100
¥43,100
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
75 EACH
¥43,100
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.13
¥43,100
出荷予定日2025年6月01日
物質
polystyrene
包装
case of 75 ea
メーカー/製品名
Nunc 150200
L × W
128 mm × 86 mm
ウェル
12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)