Merck
P8366
Sigma-Aldrich
Nunclon® マイクロウェルプレート、自動化用
96 well (with lid), flat bottom clear wells
別名:
automation 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥43,100
¥43,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥43,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥43,100
Check Cart for Availability
物質
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 50 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Nunc 167008
最大容量
400 μL
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
250 μm
有効容積
250 μL
結合型
Nunclon Delta surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 標準的な96ウェルのフットプリントはSBSガイドラインを満たしています
  • ロボット支援と自動化に理想的な高いフランジ
  • Nunclon Delta処理を施した表面であるため、最適な細胞の接着と増殖が一貫して確保されています
  • しっかりとした蓋付きでサンプル保護と蒸発防止が確保されています
  • リムが高いため交差汚染リスクが最小限に抑えられています
  • スタック可能-スペースを節約する便利なオプション
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)