Merck
TMO140663
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
別名:
multidish membrane insert, treated membrane insert
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EACH
¥29,380
¥29,380
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EACH
¥29,380
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
¥29,380
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
無菌性
sterile
包装
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
メーカー/製品名
Nunc 140663
ポアサイズ
3.0 μm pore size
結合型
cell culture treated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)