This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
別名:
multidish membrane insert, treated membrane insert
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EACH
¥29,800
¥29,800
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EACH
¥29,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
¥29,800
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ